Principaux documents
M2132
Sigma-Aldrich
mono-Methyl phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
Synonyme(s) :
Phosphoric acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH5O4P · 2C6H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COP(O)(O)=O.NC1CCCCC1.NC2CCCCC2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable