Principaux documents
M15206
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-methylbenzselenazole
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9NOSe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.639 (lit.)
pb
115-117 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc2[se]c(C)nc2c1
InChI
1S/C9H9NOSe/c1-6-10-8-5-7(11-2)3-4-9(8)12-6/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
LVIYTMFDCXRSDL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup