Principaux documents
L499560
4-(4-FLUOROPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-OL
AldrichCPR
L499560-250MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
L499560-250MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H6FNOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.217
Numéro MDL:
29,00 €