Principaux documents
L498238
2-CHLORO-4-CYCLOHEXYL-6-((3-PYRIDINYLMETHYLENE)AMINO)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.818
Numéro MDL:
Autres remarques