L494429
4-((E)-{[2-(2,4-DICHLOROPHENOXY)PROPANOYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-ETHOXYPHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H26Cl2N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
545.424
Numéro MDL:
Autres remarques