Documents
L493066
2-ETHOXY-4-(2-((2-METHOXYPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H23ClN2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
482.925
Numéro MDL:
Autres remarques