Principaux documents
L489158
3-(2-(3-PYRIDINYLCARBONYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14ClN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.806
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.