Documents
L486957
2-ETHOXY-4-(2-(1-NAPHTHOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H24N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.514
Numéro MDL:
Autres remarques