Principaux documents
L482617
5-(4-METHYLPHENYL)-3-ISOXAZOLECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
L482617-250MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le06 mai 2025
Changer de vue
L482617-250MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H11N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.229
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le06 mai 2025