Principaux documents
L481246
1-((5-BROMO-2-THIENYL)SULFONYL)PIPERAZINE
AldrichCPR
L481246-250MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Changer de vue
L481246-250MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H11BrN2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.221
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le24 mai 2025