Principaux documents
L480983
3-CHLORO-4-METHOXYBENZAMIDE
AldrichCPR
L480983-1G
110,00 €
110,00 €
Date d'expédition estimée le10 avril 2025
Changer de vue
L480983-1G
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H8ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.611
Numéro MDL:
110,00 €
Date d'expédition estimée le10 avril 2025