Principaux documents
L479160
N-CYCLOHEXYL-N-METHYL-4-((4-METHYL-2-OXO-2H-CHROMEN-6-YL)OXY)BUTANAMIDE
AldrichCPR
10MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2025
Changer de vue
10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H27NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.454
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2025