L477575
2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)-N'-[(E)-(4-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17ClN4O2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
465.018
Numéro MDL:
Autres remarques