Documents
L475955
N'-{(E)-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}-3-(1,2,3,4-TETRAHYDRO-9H-CARBAZOL-9-YL)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H32N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.571
Numéro MDL:
Autres remarques