Documents
L475920
N'-{(E)-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}-3-(1,2,3,4-TETRAHYDRO-9H-CARBAZOL-9-YL)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H29N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
451.573
Numéro MDL:
Autres remarques