L475424
[2-((E)-{[({5-[(4-METHYLBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENOXY]ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20N4O4S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.61
Numéro MDL:
Autres remarques