Principaux documents
L475335
2-{[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-(4-CHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-((E)-{4-[(2,4-DICHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}METHYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C34H30Cl3N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
679.074
Numéro MDL:
Autres remarques