Principaux documents
L474924
N'-{(E)-[3-(BENZYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}-2-{[5-(4-METHOXYPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H29N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
563.684
Numéro MDL:
Autres remarques