Documents
L474754
3-{4-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-[(E)-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H23ClN4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
490.951
Numéro MDL:
Autres remarques