Documents
L473545
METHYL 4-({[(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(4-ETHYLPHENOXY)ACETYL]AMINO}ETHYL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H22Cl3N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
518.85
Numéro MDL:
Autres remarques