Principaux documents
L472654
3-BROMO-N-[2,2,2-TRICHLORO-1-({[(1,5-DIMETHYL-3-OXO-2-PHENYL-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)ETHYL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H19BrCl3N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
591.745
Numéro MDL:
Autres remarques