Principaux documents
L471194
2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)-N'-[(E)-(4-METHYLPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17ClN4OS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.019
Numéro MDL:
Autres remarques