Principaux documents
L467839
2-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}-N-(2-ETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H24ClN3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
510.081
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.