Documents
L466352
3-(4-METHYLPHENYL)-2-((3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYL)THIO)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17F3N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.464
Numéro MDL:
Autres remarques