Key Documents
L463353
4-(2-(2-METHYLBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.427
Numéro MDL:
Autres remarques