Principaux documents
L459437
4-BROMO-2-[(E)-({OXO[(5-PHENYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)AMINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 3-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H18BrN5O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
564.421
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.