Key Documents
L457620
2-HYDROXY-1-NAPHTHALDEHYDE N-(3-METHYLPHENYL)THIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.431
Numéro MDL:
Autres remarques