Documents
L456551
N-(4-ETHYLPHENYL)-2-(2-(4-METHYLBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.371
Numéro MDL:
Autres remarques