Principaux documents
L455946
2-CHLORO-N'-(3-((4-CHLOROBENZYL)OXY)BENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H16Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.