Documents
L454788
9-ANTHRACENECARBALDEHYDE N-(3-METHYLPHENYL)THIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.492
Numéro MDL:
Autres remarques