Documents
L450596
(1-(4-FLUOROPHENYL)-3-(3-PYRIDINYL)-1H-PYRAZOL-4-YL)METHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12FN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.281
Numéro MDL:
Autres remarques