Principaux documents
L449857
1-(2-(4-METHYLPHENYL)-2-OXOETHYL)-2-(2-PYRIDINYL)PYRIDINIUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.264
Numéro MDL:
Autres remarques