Principaux documents
L447285
2-((4-(1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL)ANILINO)METHYL)PHENOL
AldrichCPR
L447285-10MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025
Changer de vue
L447285-10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H14N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.305
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025