Principaux documents
L443174
5-[(4-TERT-BUTYLPHENOXY)METHYL]-4-(3-METHYLPHENYL)-2,4-DIHYDRO-3H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIONE
AldrichCPR
L443174-10MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
L443174-10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H23N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.49
Numéro MDL:
29,00 €