Principaux documents
L443166
2-{[5-[(2,4-DICHLOROPHENOXY)METHYL]-4-(2-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2,5-DIMETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H24Cl2N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
527.477
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.