L442828
N-(3-CHLORO-2-METHYLPHENYL)-2-({4-(3-METHYLPHENYL)-5-[(PHENYLSULFANYL)METHYL]-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL}SULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H23ClN4OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
495.069
Numéro MDL:
Autres remarques