Documents
L442526
2-{[4-ALLYL-5-(4-ETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(4-PYRIDINYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H21N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.487
Numéro MDL:
Autres remarques