L436488
ETHYL 4-({[3-AMINO-6-(4-METHOXYPHENYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)THIENO[2,3-B]PYRIDIN-2-YL]CARBONYL}AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H20F3N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
515.515
Numéro MDL:
Autres remarques