L432636
6-[4-(ALLYLOXY)PHENYL]-3-AMINO-4-(TRIFLUOROMETHYL)-N-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]THIENO[2,3-B]PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H17F6N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
537.488
Numéro MDL:
Autres remarques