L432504
2-(2-FUROYLAMINO)-N-(3-PYRIDINYLMETHYL)-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H19N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.457
Numéro MDL:
Autres remarques