Key Documents
L431494
1-ETHYL-2-IMINO-10-METHYL-N-[2-(4-MORPHOLINYL)ETHYL]-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H26N6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.48
Numéro MDL:
Autres remarques