Principaux documents
L431443
2-IMINO-10-METHYL-N-[2-(4-MORPHOLINYL)ETHYL]-5-OXO-1-(2-PHENYLETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H30N6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
486.579
Numéro MDL:
Autres remarques