Principaux documents
L430552
(5Z)-3-(2-ETHYLHEXYL)-5-{[3-(4-METHOXY-2-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H33N3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
519.733
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.