Principaux documents
L430358
(2Z)-6-BENZYL-2-(3-BROMOBENZYLIDENE)-7H-[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZINE-3,7(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H12BrN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.294
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.