Principaux documents
L429376
(5Z)-5-{[3-(4-BROMOPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-3-SEC-BUTYL-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20BrN3OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
498.467
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.