Documents
L423963
4-[4-(ALLYLOXY)BENZOYL]-3-HYDROXY-5-(4-ISOPROPYLPHENYL)-1-(3-METHOXYPROPYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H31NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.552
Numéro MDL:
Autres remarques