Documents
L423920
4-[4-(ALLYLOXY)BENZOYL]-3-HYDROXY-1-(2-METHOXYETHYL)-5-(4-METHYLPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H25NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
407.471
Numéro MDL:
Autres remarques