Principaux documents
L423459
1-SEC-BUTYL-2-IMINO-3-(PHENYLSULFONYL)-1,2-DIHYDRO-5H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDIN-5-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.483
Numéro MDL:
Autres remarques