Principaux documents
L421391
2-[(3Z)-3-(3-ALLYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL]-N-(2,4-DIMETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
463.581
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.