Key Documents
L420794
2-(2-BROMOBENZYLIDENE)-6-ME-7H-(1,3)THIAZOLO(3,2-B)(1,2,4)TRIAZINE-3,7(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H8BrN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.196
Numéro MDL:
Autres remarques